Print…
Indole-4-carbonitrile
Fornecedor: Cayman Chemical
Atenção
Sinônimos: 4-Cyano-1H-indole, 1H-Indole-4-carbonitrile, 4-Cyanoindole
10007084-1 10007084-10 10007084-5 10007084-500
CAYM10007084-1EA 138 EUR
CAYM10007084-1 CAYM10007084-10 CAYM10007084-5 CAYM10007084-500
Indole-4-carbonitrile
Indole-4-carbonitrile
Fórmula: C₉H₆N₂
Peso Molecular: 142.16 g/mol
Número MDL : MFCD00152045
Número CAS: 16136-52-0