Indole-3-carbonitrile ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A16041.03
A16041.06
A16041.03EA
53.6
EUR
A16041.03
A16041.06
Indole-3-carbonitrile ≥98%
Indole-3-carbonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 5457-28-3
Molecular Formula: C9H6N2
Formula Weight: 142.16
Odour: Odourless
Melting Point: 177-182°
Beilstein Reference: 120888
MDL No.: MFCD00022717
Fórmula:
C₉H₆N₂ Ponto de ebulição: 350 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 177…182 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00022717 Número CAS: 5457-28-3 |