7-Chloroindole ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L17637.03
L17637.MD
L17637.03EA
138
EUR
L17637.03
L17637.MD
7-Chloroindole ≥98%
7-Chloroindole
Purity: 98%
CAS No.: 53924-05-3
Molecular Formula: C8H6ClN
Formula Weight: 151.60
Melting Point: 57-58°
Beilstein Reference: 114743
Fórmula:
C₈H₆ClN Ponto de Fusão: 57…58 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01321301 Número CAS: 53924-05-3 EINECS: 258-865-7 |