6-Chloroindole ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
6-Chloro-1H-indole
B23650.03
B23650.06
B23650.03EA
22.4
EUR
B23650.03
B23650.06
6-Chloroindole ≥99%
6-Chloroindole
Purity: 99%
CAS No.: 17422-33-2
Molecular Formula: C8H6ClN
Formula Weight: 151.60
Melting Point: 87-90°
Beilstein Reference: 112345
Fórmula:
C₈H₆ClN Ponto de Fusão: 87…90 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00005681 Número CAS: 17422-33-2 EINECS: 241-449-4 |