Print…
5-Chloroindole, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 5-Chloro-1H-indole
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
C47604-1G C47604-5G
SIALC47604-1GEA 101 EUR
SIALC47604-1G SIALC47604-5G
5-Chloroindole, Sigma-Aldrich®
5-Chloroindole
Fórmula: C₈H₆ClN
Ponto de Fusão: 71…72 °C
Número MDL : MFCD00005672
Número CAS: 17422-32-1
EINECS: 241-448-9