Print…
6-Bromoindole, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
524344-1G 524344-5G
SIAL524344-1GEA 115 EUR
SIAL524344-1G SIAL524344-5G
6-Bromoindole, Sigma-Aldrich®
6-Bromoindole
Fórmula: C₈H₆BrN
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00238550
Número CAS: 52415-29-9