6-Bromoindole ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L17703.03
L17703.MD
L17703.03EA
171
EUR
L17703.03
L17703.MD
6-Bromoindole ≥98%
6-Bromoindole
Purity: 98%
CAS No.: 52415-29-9
Molecular Formula: C8H6BrN
Formula Weight: 196.05
Melting Point: 91-93°
Boiling Point: 70-75°/0.01mm
MDL No.: MFCD00238550
Fórmula:
C₈H₆BrN Ponto de ebulição: 70…75 °C (0,01 mmHg) Ponto de Fusão: 91…93 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00238550 Número CAS: 52415-29-9 |