Print…
Indeno para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 1H-Indene
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.20701.0250 8.20701.1000
8.20701.0250EA 76.6 EUR
8.20701.0250 8.20701.1000
Indeno para síntese, Sigma-Aldrich®
Indeno
Fórmula: C₉H₈
Ponto de ebulição: 183 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –2 °C
Densidade: 0,998 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 58 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003777
Número CAS: 95-13-6
EINECS: 202-393-6
UN: 3295
ADR: 3,III
Merck Index: 13,04964
Encomendar
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -2 °C
Molar Mass 116.16 g/mol
Boiling Point 181 - 183 °C
Vapor Pressure 1.7 hPa (20 °C)
Flash Point 58 °C
Refractive Index 1.5762 (20 °C, 589 nm)
Density 0.99 g/cm3 (20 °C)