Print…
Indeno 90% estabilizada, Grau técnico
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1H-Indene
122140010 122140050 122142500
ACRO122140010EA 204 EUR
ACRO122140010 ACRO122140050 ACRO122142500
Indeno 90% estabilizada, Grau técnico
Indeno
Fórmula: C₉H₈
Ponto de ebulição: 181 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 5…3 °C
Densidade: 0,99 g/cm³
Ponto de Inflamação: 56 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00003777
Número CAS: 95-13-6
EINECS: 202-393-6
UN: 3295
ADR: 3,III
Merck Index: 13,04964
Encomendar
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5670 to 1.5750 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %
Stabilizer 5 to 10 ppm tert-Butylcatechol