Ninhidrina ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A10409.09
A10409.14
A10409.18
A10409.30
A10409.09EA
34.3
EUR
A10409.09
A10409.14
A10409.18
A10409.30
Ninhidrina ≥99%
Ninhidrina
Purity: 99%
CAS No.: 485-47-2
Molecular Formula: C9H6O4
Formula Weight: 178.14
Melting Point: 251° dec.
Beilstein Reference: 1910963
Merck Reference: 14,6554
MDL No.: MFCD00003791
Fórmula:
C₉H₆O₄ Ponto de ebulição: 351 °C (1013 hPa) Densidade: 0,862 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003791 Número CAS: 485-47-2 EINECS: 207-618-1 Merck Index: 14,6554 |