Print…
1,3-Indandione, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
I2002-5G-A I2002-25G-A
SIALI2002-5G-AEA 57.2 EUR
SIALI2002-5G-A SIALI2002-25G-A
1,3-Indandione, Sigma-Aldrich®
1,3-Indandione
Fórmula: C₉H₆O₂
Ponto de ebulição: 283 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 129…132 °C
Densidade: 1,37 g/cm³ (21 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003779
Número CAS: 606-23-5
EINECS: 210-109-7