Print…
2-Phenylimidazole 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
356430250 356431000
ACRO356430250EA 48.7 EUR
ACRO356430250 ACRO356431000
2-Phenylimidazole 98%
2-Phenylimidazole
Fórmula: C₉H₈N₂
Ponto de ebulição: 335 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 141…148 °C
Densidade: 0,6 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 200 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005186
Número CAS: 670-96-2
EINECS: 211-581-7
Encomendar
Appearance Light yellow to beige Crystalline or granular powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 142 to 148 °C
GC ≥97.5 %