1,1'-Tiocarbonildiimidazole tech. 90%, Grau técnico
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B22008.09
B22008.18
B22008.30
B22008.09EA
101
EUR
B22008.09
B22008.18
B22008.30
1,1'-Tiocarbonildiimidazole tech. 90%, Grau técnico
1,1'-Tiocarbonildiimidazole
Purity: 90%
CAS No.: 6160-65-2
Molecular Formula: C7H6N4S
Formula Weight: 178.22
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 98-102°
Beilstein Reference: 609349
MDL No.: MFCD00005289
Fórmula:
C₇H₆N₄S Ponto de Fusão: 98…102 °C Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00005289 Número CAS: 6160-65-2 EINECS: 228-183-4 |