Print…
1,1'-Tiocarbonildiimidazole 90% tech.
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
168480100 168480250
ACRO168480100EA 88.4 EUR
ACRO168480100 ACRO168480250
1,1'-Tiocarbonildiimidazole 90% tech.
1,1'-Tiocarbonildiimidazole
Fórmula: C₇H₆N₄S
Ponto de Fusão: 96…103 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005289
Número CAS: 6160-65-2
EINECS: 228-183-4
Encomendar
Appearance Bright yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥88.0 %