Print…
1,1'-Carbonildiimidazole, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
21860-100G 21860-25G 21860-5G
SIAL21860-100GEA 421 EUR
SIAL21860-100G SIAL21860-25G SIAL21860-5G
1,1'-Carbonildiimidazole, Sigma-Aldrich®
1,1'-Carbonildiimidazole
Fórmula: C₇H₆N₄O
Ponto de Fusão: 111…116 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005286
Número CAS: 530-62-1
EINECS: 208-488-9
UN: 3263
ADR: 8,II
Merck Index: 14,01819