Print…
1,1'-Carbonildiimidazole, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Di(1H-imidazol-1-yl)methanone, CDI Crosslinker, 1,1'-Carbonylbis(imidazole), 1,1'-Carbonylbis-1H-imidazole, N,N'-Carbonyldiimidazole, CDI
MQ300
115533-100G 115533-10G 115533-1KG 115533-25G 115533-5G
SIAL115533-100GEA 439 EUR
SIAL115533-100G SIAL115533-10G SIAL115533-1KG SIAL115533-25G SIAL115533-5G
1,1'-Carbonildiimidazole, Sigma-Aldrich®
1,1'-Carbonildiimidazole
Fórmula: C₇H₆N₄O
Peso Molecular: 162.15 g/mol
Ponto de Fusão: 111…116 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005286
Número CAS: 530-62-1
EINECS: 208-488-9
UN: 3263
ADR: 8 II
Merck Index: 14,01819