Print…
1,1'-Carbonildiimidazole
Fornecedor: NOVABIOCHEM (PART OF CNBI)
Perigo
8.51054.0100 8.51054.0025
01-62-0002-100EA 680 EUR
01-62-0002-100 01-62-0002-25
1,1'-Carbonildiimidazole
1,1'-Carbonildiimidazole
Fórmula: C₇H₆N₄O
Ponto de Fusão: 111…116 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005286
Número CAS: 530-62-1
EINECS: 208-488-9
UN: 3263
ADR: 8,II
Merck Index: 14,01819