1,1'-Carbonildiimidazole zS, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
|
Perigo
|
Sinônimos:
Di(1H-imidazol-1-yl)methanone, CDI Crosslinker, 1,1'-Carbonylbis(imidazole), 1,1'-Carbonylbis-1H-imidazole, N,N'-Carbonyldiimidazole, CDI
MQ200
8.02301.0005
8.02301.0025
8.02301.0100
8.02301.0002
8.02301.2500
8.02301.0005EA
32.7
EUR
8.02301.0005
8.02301.0025
8.02301.0100
8.02301.0002
8.02301.2500
1,1'-Carbonildiimidazole zS, Sigma-Aldrich®
1,1'-Carbonildiimidazole
Fórmula:
C₇H₆N₄O Peso Molecular: 162.15 g/mol Ponto de Fusão: 111…116 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00005286 Número CAS: 530-62-1 EINECS: 208-488-9 UN: 3263 ADR: 8 II Merck Index: 14,01819 |
Solubility | (20 °C) (decomposition) |
Melting Point | 116 - 120 °C |
Molar Mass | 162.15 g/mol |
pH | 7.7 (50 g/l, H2O, 20 °C) |
Hill Formula | C7H6N4O |