Print…
1,1'-Carbonildiimidazole 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Di(1H-imidazol-1-yl)methanone, CDI Crosslinker, 1,1'-Carbonylbis(imidazole), 1,1'-Carbonylbis-1H-imidazole, N,N'-Carbonyldiimidazole, CDI
151810100 151810250 151811000 151815000
ACRO151810100EA 45.4 EUR
ACRO151810100 ACRO151810250 ACRO151811000 ACRO151815000
1,1'-Carbonildiimidazole 97%
1,1'-Carbonildiimidazole
Fórmula: C₇H₆N₄O
Peso Molecular: 162.15 g/mol
Ponto de Fusão: 118…120 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005286
Número CAS: 530-62-1
EINECS: 208-488-9
UN: 3259
ADR: 8 II
Merck Index: 14,01819
Encomendar
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥96.0 %
Water ≤0.5 %
GC ≥97.5 %