Print…
2,4-Dimetilimidazole 90% tech.
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
210320050 210320250
ACRO210320050EA 59.2 EUR
ACRO210320050 ACRO210320250
2,4-Dimetilimidazole 90% tech.
2,4-Dimetilimidazole
Fórmula: C₅H₈N₂
Ponto de ebulição: 266 °C (733 mmHg)
Ponto de Fusão: 85…87 °C
Número MDL : MFCD00022365
Número CAS: 930-62-1
EINECS: 213-221-4
UN: 3263
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance Yellow to orange Viscous liquid or mass
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 %