Print…
1,2-Dimetilimidazole para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 1,2-Dimethyl-1H-imidazole
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.03245.0100 8.03245.0500
8.03245.0100EA 51.3 EUR
8.03245.0100 8.03245.0500
1,2-Dimetilimidazole para síntese, Sigma-Aldrich®
1,2-Dimetilimidazole
Fórmula: C₅H₈N₂
Peso Molecular: 96.13 g/mol
Ponto de ebulição: 204
Ponto de Fusão: 38
Densidade: 1.084 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005294
Número CAS: 1739-84-0
EINECS: 217-101-2
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 30 - 40 °C
Molar Mass 96.13 g/mol
Boiling Point 205 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1 hPa (20 °C)
Flash Point 93 °C
Density 1.08 g/cm3 (20 °C)
pH 12.6 (500 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 480 °C