1,2-Dimetilimidazole ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
B23544.14
B23544.22
B23544.36
B23544.14EA
23.6
EUR
B23544.14
B23544.22
B23544.36
1,2-Dimetilimidazole ≥98%
1,2-Dimetilimidazole
Purity: 98%
CAS No.: 1739-84-0
Molecular Formula: C5H8N2
Formula Weight: 96.13
Flash Point: 92°(197°F)
Melting Point: 35-38°
Boiling Point: 203-205°
Beilstein Reference: 108457
MDL No.: MFCD00005294
Fórmula:
C₅H₈N₂ Ponto de ebulição: 203…205 °C Ponto de Fusão: 35…38 °C Densidade: 1,084 Ponto de Inflamação: 92 °C (197 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00005294 Número CAS: 1739-84-0 EINECS: 217-101-2 |