Print…

1-Benzylimidazole

Fornecedor: Cayman Chemical

Sinônimos: 1-Benzyl-1H-imidazole

70510-5 70510-25 70510-10
CAYM70510-5EA 66.8 EUR
CAYM70510-5 CAYM70510-25 CAYM70510-10
1-Benzylimidazole
1-Benzylimidazole
Fórmula: C₁₀H₁₀N₂
Peso Molecular: 158.2 g/mol
Ponto de ebulição: 310
Ponto de Fusão: 72
Densidade: 1.22 g/cm³ (25 °C)
Número MDL : MFCD00005296
Número CAS: 4238-71-5
EINECS: 224-200-4

Encomendar


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR