Print…
2-Metilimidazole 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
127000010 127001000 127005000
ACRO127000010EA 281 EUR
ACRO127000010 ACRO127001000 ACRO127005000
2-Metilimidazole 99%
2-Metilimidazole
Fórmula: C₄H₆N₂
Ponto de ebulição: 267 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 142…145 °C
Densidade: 0,99 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 155 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005190
Número CAS: 693-98-1
EINECS: 211-765-7
UN: 3263
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 142 to 145 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥98.5 %