Print…
2-Etilimidazole 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
219281000 219285000 219280025
ACRO219281000EA 38.3 EUR
ACRO219281000 ACRO219285000 ACRO219280025
2-Etilimidazole 99%
2-Etilimidazole
Fórmula: C₅H₈N₂
Ponto de ebulição: 268 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 83…87 °C
Densidade: 1,03 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 159 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005192
Número CAS: 1072-62-4
EINECS: 214-011-5
Encomendar
Appearance White to light yellow Flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 83 to 87 °C
Water ≤0.5 %
GC ≤1.0 % Imidazole