Print…
1-Metilimidazole ≥99.0% (por GC) para síntese
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: N-Metilimidazole, N-Metil-1H-imidazole, 1-Metil-1H-imidazole, NMI
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.05852.0100 8.05852.1000 8.05852.0025
8.05852.0100EA 49.6 EUR
8.05852.0100 8.05852.1000 8.05852.0025
1-Metilimidazole ≥99.0% (por GC) para síntese
1-Metilimidazole
Fórmula: C₄H₆N₂
Peso Molecular: 82.11 g/mol
Ponto de ebulição: 198
Ponto de Fusão: –2 °C
Densidade: 1.03 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 92
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005292
Número CAS: 616-47-7
EINECS: 210-484-7
UN: 2922
ADR: 8 (6.1) II
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -2 °C
Molar Mass 82.10 g/mol
Boiling Point 198 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.4 hPa (20 °C)
Flash Point 92 °C
Explosion Limit 2.7 - 15.7 %(V)
Density 1.035 g/cm3 (20 °C)
pH 9.5 - 10.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 525 °C