Print…
Imidazol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
56748-250G 56748-50G
SIAL56748-250GEA 2990 EUR
SIAL56748-250G SIAL56748-50G
Imidazol, Sigma-Aldrich®
Imidazole
Fórmula: C₃H₄N₂
Ponto de ebulição: 255 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 89…90 °C
Densidade: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 135 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005183
Número CAS: 288-32-4
EINECS: 206-019-2
UN: 2923
ADR: 8,III
Merck Index: 13,04935
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48eba49e61201d6fffa2bef0c54633a20660c7ef&vid=e7f154e4976b52732539e49bbff60454d5eb82ff&prid=web&clid=SAPDAM