Print…
Imidazol ACS, Millipore®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Glyoxaline, 1H-Imidazole, Glyoxalamine
MQ200
1.04716.0050 1.04716.0250 1.04716.1000
1.04716.0050EA 57.8 EUR
1.04716.0050 1.04716.0250 1.04716.1000
Imidazol ACS, Millipore®
Imidazole
Fórmula: C₃H₄N₂
Peso Molecular: 68.08 g/mol
Ponto de ebulição: 255
Ponto de Fusão: 89…90 °C
Densidade: 1.18 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 135
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005183
Número CAS: 288-32-4
EINECS: 206-019-2
UN: 3263
ADR: 8 III
Merck Index: 13,04935
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48eba49e61201d6fffa2bef0c54633a20660c7ef&vid=e7f154e4976b52732539e49bbff60454d5eb82ff&prid=web&clid=SAPDAM