Imidazol 99
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Glyoxaline, 1H-Imidazole, Glyoxalamine
A10221.0E
A10221.22
A10221.36
A10221.PG
A10221.0EEA
341
EUR
A10221.0E
A10221.22
A10221.36
A10221.PG
Imidazol 99
Imidazole
Purity: 99%
CAS No.: 288-32-4
Molecular Formula: C3H4N2
Formula Weight: 68.08
Flash Point: 145°(293°F)
Physical Form: Cryst flakes
Density: 1.03
Appearance: White to cream
Melting Point: 88-92°
Boiling Point: 256°
Beilstein Reference: 103853
Merck Reference: 14,4912
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00005183
Excellent for buffer use in pH range 6.2 - 7.8. Also an histamine antagonist.
Fórmula:
C₃H₄N₂ Peso Molecular: 68.08 g/mol Ponto de ebulição: 256 °C Ponto de Fusão: 88…92 °C Densidade: 1.03 Ponto de Inflamação: 145 °C (293 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00005183 Número CAS: 288-32-4 EINECS: 206-019-2 UN: 3263 ADR: 8 III Merck Index: 13,04935 |