Print…
4-Nitroimidazole 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
161600250 161601000 161605000
ACRO161600250EA 60.3 EUR
ACRO161600250 ACRO161601000 ACRO161605000
4-Nitroimidazole 98%
4-Nitroimidazole
Fórmula: C₃H₃N₃O₂
Ponto de Fusão: 303 °C (decomposição)
Ponto de Inflamação: >200 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005196
Número CAS: 3034-38-6
EINECS: 221-224-7
Encomendar
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %