Print…
2-Nitroimidazole, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
195650-1G 195650-250MG
SIAL195650-1GEA 489 EUR
SIAL195650-1G SIAL195650-250MG
2-Nitroimidazole, Sigma-Aldrich®
2-Nitroimidazole
Fórmula: C₃H₃N₃O₂
Ponto de Fusão: 279…284 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005185
Número CAS: 527-73-1
EINECS: 208-425-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00923