Print…
Fenilidrazina, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
P26252-100G P26252-500G P26252-5G
SIALP26252-100GEA 63.3 EUR
SIALP26252-100G SIALP26252-500G SIALP26252-5G
Fenilidrazina, Sigma-Aldrich®
Fenilidrazina
Fórmula: C₆H₈N₂
Número MDL : MFCD00007573
Número CAS: 100-63-0
Merck Index: 12,07447