Print…
Óxido de Iodo (V), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
278890-100G 278890-25G
SIAL278890-100GEA 391 EUR
SIAL278890-100G SIAL278890-25G
Óxido de Iodo (V), Sigma-Aldrich®
Óxido de Iodo (V)
Fórmula: I₂O₅
Densidade: 4,79 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00011356
Número CAS: 12029-98-0
EINECS: 234-740-2
UN: 1479
ADR: 5.1,III
Merck Index: 12,05040