Print…
Cyanogen bromide 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
110780250 110781000 110785000
ACRO110780250EA 59 EUR
ACRO110780250 ACRO110781000 ACRO110785000
Cyanogen bromide 97%
Cyanogen bromide
Fórmula: CBrN
Ponto de ebulição: 61,4 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 49…54 °C
Densidade: 2,06 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: >65 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00011597
Número CAS: 506-68-3
EINECS: 208-051-2
UN: 1889
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,02763
Encomendar
Appearance White Crystals
Titration Argentometric 96.0 to 103.0 %
Identification Bromides : positive
Clarity of solution (Aqueous) Passes test
Clarity of alcohol solution Passes test