Print…
Tricloreto de iodo para determinação de iodo, rastreável ao Material de Referência Padrão NIST (SRM)
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
2812.0500EA 69.1 EUR
2812.0500 2812.1000
Tricloreto de iodo para determinação de iodo, rastreável ao Material de Referência Padrão NIST (SRM)
Tricloreto de Iodo
Fórmula: ICl₃
Ponto de Fusão: 63 °C
Densidade: 1,23 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 40 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00036291
Número CAS: 865-44-1
EINECS: 212-739-8
UN: 3085
ADR: 5.1 (8),II
Encomendar
Concentration 0.0994 - 0.1006 mol/l
Form Liquid
NIST traceable Confirmed