Print…
Tricloreto de iodo zS, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
MQ200
8.04772.0025 8.04772.0100 8.04772.2500
8.04772.0025EA 54.6 EUR
8.04772.0025 8.04772.0100 8.04772.2500
Tricloreto de iodo zS, Sigma-Aldrich®
Tricloreto de Iodo
Fórmula: ICl₃
Peso Molecular: 233.26 g/mol
Ponto de Fusão: 63
Densidade: 1.23 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 40
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00036291
Número CAS: 865-44-1
EINECS: 212-739-8
UN: 3260
ADR: 8 II
Merck Index: 13,05042
Encomendar
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 60 °C (decomposition)
Molar Mass 233.26 g/mol
Vapor Pressure 1.3 hPa (64 °C)
Density 3.12 g/cm3 (20 °C)
Hill Formula Cl3I
Chemical Formula ICl3