Print…
Monocloreto de Iodo, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
481556-25G 481556-5G
SIAL481556-25GEA 229 EUR
SIAL481556-25G SIAL481556-5G
Monocloreto de Iodo, Sigma-Aldrich®
Monocloreto de Iodo
Fórmula: ClI
Ponto de ebulição: 97,3 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 26 °C
Densidade: 3,1 g/cm³ (29 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011354
Número CAS: 7790-99-0
EINECS: 232-236-7
UN: 1792
ADR: 8,II
Merck Index: 13,05039