Print…
Monocloreto de Iodo para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.04771.0100 8.04771.0250
8.04771.0100EA 76.6 EUR
8.04771.0100 8.04771.0250
Monocloreto de Iodo para síntese, Sigma-Aldrich®
Monocloreto de Iodo
Fórmula: ClI
Ponto de ebulição: 97,3 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 26 °C
Densidade: 3,1 g/cm³ (29 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011354
Número CAS: 7790-99-0
EINECS: 232-236-7
UN: 3498
ADR: 8,II
Merck Index: 13,05039
Encomendar
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 14 - 27 °C
Molar Mass 162.35 g/mol
Boiling Point 97 °C (1013 hPa) (decomposition)
Density 3.1 g/cm3 (29 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material