Monocloreto de Iodo
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
39104.22
39104.36
39104.14
39104.22EA
72.3
EUR
39104.22
39104.36
39104.14
Monocloreto de Iodo
Monocloreto de Iodo
CAS No.: 7790-99-0
Molecular Formula: ClI
Formula Weight: 162.36
Physical Form: Crystalline/Liquid
Density: 3.1822
Sensitivity: Moisture and Light Sensitive
Appearance: Dark red/black
Odour: Pungent
Melting Point: 25-27°
Boiling Point: 96-98°
Solubility: Soluble in water, alcohol, ether, carbon disulfide
Beilstein Reference: 3902972
Merck Reference: 14,5017
UN No.: 1792
MDL No.: MFCD00011354
Fórmula:
ClI Ponto de ebulição: 96…98 °C Ponto de Fusão: 25…27 °C Densidade: 3,1822 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011354 Número CAS: 7790-99-0 EINECS: 232-236-7 UN: 1792 ADR: 8,II Merck Index: 14,5017 |