Print…
Monocloreto de Iodo ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Iodochloride
412361000 412365000
ACRO412361000EA 96.1 EUR
ACRO412361000 ACRO412365000
Monocloreto de Iodo ACS
Monocloreto de Iodo
Fórmula: ClI
Peso Molecular: 162.36 g/mol
Ponto de ebulição: 97.3
Ponto de Fusão: 26
Densidade: 3.2 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00011354
Número CAS: 7790-99-0
EINECS: 232-236-7
UN: 1792
ADR: 8 II
Merck Index: 13,05039
Encomendar
Appearance Dark red-brown to brown to black Liquid or solid
Assay 1.00 to 1.20 (I/Cl ratio of the Wijs solution prepared from the reagent)
Insoluble matter ≤0.005 %
GC ≥99.85 %