Print…
Monocloreto de Iodo 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
196961000 196965000
ACRO196961000EA 67 EUR
ACRO196961000 ACRO196965000
Monocloreto de Iodo 98%
Monocloreto de Iodo
Fórmula: ClI
Ponto de ebulição: 97 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 26 °C
Densidade: 3,2 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00011354
Número CAS: 7790-99-0
EINECS: 232-236-7
UN: 1792
ADR: 8,II
Merck Index: 13,05039
Encomendar
Appearance Dark red-brown to brown to black Liquid or solid
Titration Iodometric ≥97.5 %