Print…
Monobrometo de Iodo, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
224847-250G 224847-50G
SIAL224847-250GEA 284 EUR
SIAL224847-250G SIAL224847-50G
Monobrometo de Iodo, Sigma-Aldrich®
Monobrometo de Iodo
Fórmula: IBr
Ponto de ebulição: 116 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 37…40 °C
Densidade: 4,41 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011353
Número CAS: 7789-33-5
EINECS: 232-159-9
UN: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 13,05038