Print…
Monobrometo de Iodo para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.20738.0100 8.20738.0250
8.20738.0100EA 99.6 EUR
8.20738.0100 8.20738.0250
Monobrometo de Iodo para síntese, Sigma-Aldrich®
Monobrometo de Iodo
Fórmula: IBr
Ponto de ebulição: 116 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 37…40 °C
Densidade: 4,41 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011353
Número CAS: 7789-33-5
EINECS: 232-159-9
UN: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 13,05038
Encomendar
Solubility (20 °C) decomposes
Melting Point 37 - 40 °C
Molar Mass 206.81 g/mol
Boiling Point 116 °C (1013 hPa) (decomposition)
Density 4.41 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material