Monobrometo de Iodo ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
39106.14
39106.22
39106.14EA
78.8
EUR
39106.14
39106.22
Monobrometo de Iodo ≥98%
Monobrometo de Iodo
Purity: 98% min
CAS No.: 7789-33-5
Molecular Formula: IBr
Formula Weight: 206.81
Flash Point: None
Physical Form: Crystalline
Density: 4.416
Sensitivity: Moisture and Light Sensitive
Appearance: Grey to black
Odour: Pungent
Melting Point: 50° subl
Boiling Point: 116° dec.
Beilstein Reference: 3902973
Merck Reference: 14,5016
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011353
Fórmula:
IBr Ponto de ebulição: 116 °C (decomposição) Ponto de Fusão: 50 °C (sublimação) Densidade: 4,416 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011353 Número CAS: 7789-33-5 EINECS: 232-159-9 UN: 3260 ADR: 8,II Merck Index: 14,5016 |