Print…
2,2'-Dipyridyl disulphide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 1,2-Di(pyridin-2-yl)disulphane, 2,2'-Dithiodipyridine
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
43791-1G 43791-5G
SIAL43791-1GEA 71.1 EUR
SIAL43791-1G SIAL43791-5G
2,2'-Dipyridyl disulphide, Sigma-Aldrich®
2,2'-Dipyridyl disulphide
Fórmula: C₁₀H₈N₂S₂
Ponto de ebulição: 348 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 57…61 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00006287
Número CAS: 2127-03-9
EINECS: 218-343-1