2,2'-Dipyridyl disulphide ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A11118.06
A11118.14
A11118.22
A11118.06EA
81.4
EUR
A11118.06
A11118.14
A11118.22
2,2'-Dipyridyl disulphide ≥98%
2,2'-Dipyridyl disulphide
Purity: 98%
CAS No.: 2127-03-9
Molecular Formula: C10H8N2S2
Formula Weight: 220.32
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 210°(410°F)
Melting Point: 56-59°
Beilstein Reference: 154629
MDL No.: MFCD00006287
Fórmula:
C₁₀H₈N₂S₂ Ponto de ebulição: 348 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 56…59 °C Ponto de Inflamação: 210 °C (410 °F) Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00006287 Número CAS: 2127-03-9 EINECS: 218-343-1 |