Print…
2,2'-Dipyridyl disulphide 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1,2-Di(pyridin-2-yl)disulphane, 2,2'-Dithiodipyridine
162230050 162230250 162231000
ACRO162230050EA 69.7 EUR
ACRO162230050 ACRO162230250 ACRO162231000
2,2'-Dipyridyl disulphide 98%
2,2'-Dipyridyl disulphide
Fórmula: C₁₀H₈N₂S₂
Ponto de ebulição: 348 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 56…60 °C
Ponto de Inflamação: 210 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00006287
Número CAS: 2127-03-9
EINECS: 218-343-1
UN: 3335
ADR: 9,III
Encomendar
Appearance White to yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 55 to 60 °C
GC ≥97.5 %