Print…
Diphenyl sulphide ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A11114.14 A11114.22
A11114.14EA 44.7 EUR
A11114.14 A11114.22
Diphenyl sulphide ≥98%
Diphenyl sulphide
Purity: 98% CAS No.: 139-66-2 Molecular Formula: C12H10S Formula Weight: 186.28 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6325 Odour: Unpleasant Melting Point: -40° Boiling Point: 295-296° Beilstein Reference: 1907932 Merck Reference: 14,7314 MDL No.: MFCD00003064
Fórmula: C₁₂H₁₀S
Ponto de ebulição: 295…296 °C
Ponto de Fusão: –40 °C
Densidade: 1,118
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003064
Número CAS: 139-66-2
EINECS: 205-371-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,7314