Print…
Diphenyl sulphide 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
130950250 130951000
ACRO130950250EA 39.2 EUR
ACRO130950250 ACRO130951000
Diphenyl sulphide 99%
Diphenyl sulphide
Fórmula: C₁₂H₁₀S
Ponto de ebulição: 296 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –40 °C
Densidade: 1,11 g/cm³
Ponto de Inflamação: >112 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003064
Número CAS: 139-66-2
EINECS: 205-371-4
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,07467
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6317 to 1.6337 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Residue after evaporation ≤0.001 %