Print…
Diphenyl diselenide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
180629-100G 180629-25G 180629-5G
SIAL180629-100GEA 741 EUR
SIAL180629-100G SIAL180629-25G SIAL180629-5G
Diphenyl diselenide, Sigma-Aldrich®
Diphenyl diselenide
Fórmula: C₁₂H₁₀Se₂
Ponto de ebulição: 377 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 58…61 °C
Densidade: 1,32 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003001
Número CAS: 1666-13-3
EINECS: 216-780-2
UN: 3283
ADR: 6.1,II